Print…
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR400402-1G OR400402-5G
APOSOR400402-1GEA 0 EUR
APOSOR400402-1G APOSOR400402-5G
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
Fórmula: C₇H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234509
Número CAS: 20712-12-3