Print…
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 75.4 EUR
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861760
Número CAS: 91188-15-7