Print…
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrophenylacetylene
OR400334-1G OR400334-5G OR400334-25G
APOSOR400334-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400334-1G APOSOR400334-5G APOSOR400334-25G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024794
Número CAS: 937-31-5