Print…
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 52.2 EUR
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₈Br₂O₂
Peso Molecular: 307.97 g/mol
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114319
Número CAS: 78471-43-9