Print…
Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
OR400313-1G OR400313-250MG OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA 89.9 EUR
APOSOR400313-1G APOSOR400313-250MG APOSOR400313-5G
Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₈Br₂O₂
Peso Molecular: 307.98 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11505949
Número CAS: 79670-17-0