Print…
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl 4-oxoheptanedioate
OR40025-25G OR40025-10G OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA 24.8 EUR
APOSOR40025-25G APOSOR40025-10G APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₈O₅
Ponto de ebulição: 144 °C/0,6mmHg
Densidade: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009210
Número CAS: 6317-49-3