Print…
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40024-1G OR40024-250MG
APOSOR40024-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40024-1G APOSOR40024-250MG
4-Methoxypyrimidin-2-amine
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Fórmula: C₅H₇N₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00619233
Número CAS: 155-90-8