Print…
4-Ethynylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400230-1G OR400230-25G OR400230-5G
APOSOR400230-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400230-1G APOSOR400230-25G APOSOR400230-5G
4-Ethynylbenzoic acid 95%
4-Ethynylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₆O₂
Peso Molecular: 146.1400 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168819
Número CAS: 10602-00-3