Print…
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400212-5G OR400212-1G
APOSOR400212-5GEA 0 EUR
APOSOR400212-5G APOSOR400212-1G
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683063
Número CAS: 825-40-1