Print…
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400210-1G OR400210-5G OR400210-25G
APOSOR400210-1GEA 88.6 EUR
APOSOR400210-1G APOSOR400210-5G APOSOR400210-25G
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08703367
Número CAS: 80410-57-7