Print…
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chloro-5-iodobenzoate
OR400205-1G OR400205-5G OR400205-25G
APOSOR400205-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400205-1G APOSOR400205-5G APOSOR400205-25G
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779253
Número CAS: 620621-48-9