Print…
6-Bromo-3-coumaranone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromobenzofuran-3(2H)-one
OR40014-5G OR40014-1G OR40014-250MG
APOSOR40014-5GEA 317 EUR
APOSOR40014-5G APOSOR40014-1G APOSOR40014-250MG
6-Bromo-3-coumaranone
6-Bromo-3-coumaranone
Fórmula: C₈H₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437617
Número CAS: 201809-69-0