Print…
6-Iodoanthranilic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400135-100MG OR400135-1G OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400135-100MG APOSOR400135-1G APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆INO₂
Ponto de ebulição: 372 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: 145…147 °C
Ponto de Inflamação: 178,9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774160
Número CAS: 20776-52-7