Print…
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400108-1G OR400108-25G OR400108-5G
APOSOR400108-1GEA 0 EUR
APOSOR400108-1G APOSOR400108-25G APOSOR400108-5G
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789141
Número CAS: 16740-73-1
UN: 3261
ADR: 8,III