Print…
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Peso Molecular: 215.04 g/mol
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09834663
Número CAS: 10401-18-0