Print…
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
OR400058-25G OR400058-5G
APOSOR400058-25GEA 230 EUR
APOSOR400058-25G APOSOR400058-5G
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09032951
Número CAS: 52864-56-9