Print…
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400057-1G OR400057-5G OR400057-25G
APOSOR400057-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400057-1G APOSOR400057-5G APOSOR400057-25G
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇IO₂
Peso Molecular: 262.046 g/mol
Ponto de Fusão: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04128999
Número CAS: 42298-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III