Print…
3-Bromoisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400020-1G OR400020-5G OR400020-25G
APOSOR400020-1GEA 0 EUR
APOSOR400020-1G APOSOR400020-5G APOSOR400020-25G
3-Bromoisatoic anhydride
3-Bromoisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₄BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738735
Número CAS: 331646-98-1