Print…
4-Methylisatoic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400018-1G OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400018-1G APOSOR400018-5G
4-Methylisatoic anhydride 97%
4-Methylisatoic anhydride
Fórmula: C₉H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426400
Número CAS: 63480-11-5