Print…
4-Chloroisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400016-25G OR400016-5G
APOSOR400016-25GEA 120 EUR
APOSOR400016-25G APOSOR400016-5G
4-Chloroisatoic anhydride
4-Chloroisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 255…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00090431
Número CAS: 40928-13-0