Print…
4-Bromoisatoic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400015-1G OR400015-25G OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA 56.7 EUR
APOSOR400015-1G APOSOR400015-25G APOSOR400015-5G
4-Bromoisatoic anhydride 97%
4-Bromoisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11113115
Número CAS: 76561-16-5