Print…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40-1G OR40-250MG
APOSOR40-1GEA 154 EUR
APOSOR40-1G APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091527
Número CAS: 154257-70-2