Print…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR3999-1G OR3999-5G
APOSOR3999-1GEA 0 EUR
APOSOR3999-1G APOSOR3999-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659932
Número CAS: 850567-60-1