Print…
2-Chloro-p-cresol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR399012-25G OR399012-5G OR399012-1G OR399012-10G
APOSOR399012-25GEA 0 EUR
APOSOR399012-25G APOSOR399012-5G APOSOR399012-1G APOSOR399012-10G
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 196 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070639
Número CAS: 6640-27-3
UN: 2669
ADR: 6.1,II