Print…
3-Bromo-5-methoxyphenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Brom-5-hydroxyanisole
OR399011-250MG OR399011-1G OR399011-5G
APOSOR399011-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR399011-250MG APOSOR399011-1G APOSOR399011-5G
3-Bromo-5-methoxyphenol 97%
3-Bromo-5-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12405420
Número CAS: 855400-66-7