Print…
5-Bromo-m-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-5-methylphenol
OR399005-10G OR399005-5G
APOSOR399005-10GEA 120 EUR
APOSOR399005-10G APOSOR399005-5G
5-Bromo-m-cresol 98%
5-Bromo-m-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038281
Número CAS: 74204-00-5