Print…
2-Bromo-6-chlorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR399002-1G OR399002-5G
APOSOR399002-1GEA 21.9 EUR
APOSOR399002-1G APOSOR399002-5G
2-Bromo-6-chlorophenol
2-Bromo-6-chlorophenol
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907875
Número CAS: 2040-88-2