Print…
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 30.6 EUR
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₂S
Ponto de Fusão: 69…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052198
Número CAS: 80563-86-6
UN: 3261
ADR: 8,II