Print…
Paracetamol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
OR3962-5KG OR3962-1KG OR3962-250G
APOSOR3962-5KGEA 574 EUR
APOSOR3962-5KG APOSOR3962-1KG APOSOR3962-250G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Densidade: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002328
Número CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5