Print…
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
OR3950-100MG OR3950-5G
APOSOR3950-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR3950-100MG APOSOR3950-5G
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂BNO₂
Peso Molecular: 189.02 g/mol
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659832
Número CAS: 850568-67-1