Print…
3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3942-1G OR3942-25G OR3942-5G
APOSOR3942-1GEA 0 EUR
APOSOR3942-1G APOSOR3942-25G APOSOR3942-5G
3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Ponto de ebulição: 199 °C
Ponto de Fusão: 76…81 °C
Densidade: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03701512
Número CAS: 216485-86-8