Print…
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloroquinolin-4-ol
OR3930-1G OR3930-500MG
APOSOR3930-1GEA 139 EUR
APOSOR3930-1G APOSOR3930-500MG
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-4-quinolinol
Fórmula: C₉H₅Cl₂NO
Peso Molecular: 214.0481 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219834
Número CAS: 171850-29-6