Print…
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 72.5 EUR
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 264…266 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044720
Número CAS: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6