Print…
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3923-1G OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA 87 EUR
APOSOR3923-1G APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203878
Número CAS: 175203-78-8
UN: 3261
ADR: 8,III