Print…
Chloroacetamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3921-25G OR3921-5G
APOSOR3921-25GEA 0 EUR
APOSOR3921-25G APOSOR3921-5G
Chloroacetamidine hydrochloride
Chloroacetamidine hydrochloride
Fórmula: C₂H₆Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053013
Número CAS: 10300-69-3
EINECS: 233-675-7