Print…
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3920-1G OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3920-1G APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Fórmula: C₅H₇Cl₂NS
Peso Molecular: 184.078 g/mol
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00067725
Número CAS: 77470-53-2
UN: 3261
ADR: 8 III