Print…
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3912-1G OR3912-25G OR3912-5G
APOSOR3912-1GEA 27.7 EUR
APOSOR3912-1G APOSOR3912-25G APOSOR3912-5G
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁Cl₂N₅
Ponto de Fusão: 129…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053016
Número CAS: 19579-44-3