Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexamethyldisilazane
OR3890-250G OR3890-25G OR3890-1KG
APOSOR3890-250GEA 29 EUR
APOSOR3890-250G APOSOR3890-25G APOSOR3890-1KG
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 161.39 g/mol
Ponto de ebulição: 125…127 °C
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0.77 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II
Merck Index: 13,04708