Print…
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3882-1G OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA 260 EUR
APOSOR3882-1G APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Fórmula: C₁₅H₂₁N₃O₄
Peso Molecular: 307.35 g/mol
Ponto de Fusão: 298…300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245543
Número CAS: 201809-22-5