Print…
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3881-100MG OR3881-1G
APOSOR3881-100MGEA 46.4 EUR
APOSOR3881-100MG APOSOR3881-1G
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411666
Número CAS: 295349-64-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III