Print…
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
OR3878-1G OR3878-250MG
APOSOR3878-1GEA 87 EUR
APOSOR3878-1G APOSOR3878-250MG
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de Fusão: 224…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076411
Número CAS: 5768-39-8