Print…
2,5-Dichloronicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
2,5-Dichloronicotinic acid
2,5-Dichloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861979
Número CAS: 59782-85-3