Print…
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 40.6 EUR
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025206
Número CAS: 18595-18-1