Print…
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3808-10G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 137 EUR
APOSOR3808-10G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Fórmula: C6H7NO2
Ponto de Fusão: 80…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06858737
Número CAS: 51834-97-0