Print…
N-Metil-4-nitroanilina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 EUR
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Metil-4-nitroanilina 97%
N-Metil-4-nitroanilina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 149…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007305
Número CAS: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III