Print…
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3784-25G OR3784-5G
APOSOR3784-25GEA 82.8 EUR
APOSOR3784-25G APOSOR3784-5G
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClNO
Ponto de ebulição: 110 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001822
Número CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 3261
ADR: 8,II