Print…
5-Boronopicolinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 194 EUR
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027238
Número CAS: 913836-11-0