Print…
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 154 EUR
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Ponto de Fusão: 132…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00513424
Número CAS: 77992-44-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III