Print…
α,4-Dichlorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 104 EUR
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
α,4-Dichlorotoluene 99%
α,4-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Peso Molecular: 161.03 g/mol
Ponto de ebulição: 216…222 °C
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000914
Número CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1 III