Print…
4-Bromobenzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3759-100G OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA 509 EUR
APOSOR3759-100G APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₅BrS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08669544
Número CAS: 5118-13-8